Documents
W420201
Sigma-Aldrich
Prenyl acetate
≥98%, stabilized, FG
Synonyme(s) :
3,3-dimethyl allyl acetate, 3-methyl-2-buten-1-ol acetate, 3-methyl-2-buten-1-yl acetate, 3-methyl-2-butenyl acetate, Isopent-2-enyl acetate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2CH2CH=C(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
Numéro FEMA:
4202
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.692
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Pureté
≥98%
Contient
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.43 (lit.)
Point d'ébullition
151-152 °C/752 mmHg (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble
alcohol: soluble
Densité
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; green; fruity
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC\C=C(\C)C
InChI
1S/C7H12O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h4H,5H2,1-3H3
Clé InChI
XXIKYCPRDXIMQM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Eric M Jones et al.
Cell systems, 8(3), 254-260 (2019-03-25)
G protein-coupled receptors (GPCRs) are central to how mammalian cells sense and respond to chemicals. Mammalian olfactory receptors (ORs), the largest family of GPCRs, mediate the sense of smell through activation by small molecules, though for most bonafide ligands, they