W345501
N-Ethyl-2-isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxamide
99%, FG
Synonyme(s) :
N-Ethyl-p-methane-3-carboxamide, Ethyl menthane carboxamide, Framidice 3, Menthol Carboxamide WS-3
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
meets purity specifications of JECFA
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Essai
99%
Pf
91-98 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cooling; minty
Chaîne SMILES
CCNC(=O)C1CC(C)CCC1C(C)C
InChI
1S/C13H25NO/c1-5-14-13(15)12-8-10(4)6-7-11(12)9(2)3/h9-12H,5-8H2,1-4H3,(H,14,15)
Clé InChI
VUNOFAIHSALQQH-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable