Key Documents
W314811
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-trans-4-cis-decadienoate
natural, ≥95%, FG
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH=CHCH=CHCO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.29
Numéro FEMA:
3148
Numéro Beilstein :
1724176
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.260
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
Point d'ébullition
70-72 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densité
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; fatty; green; sweet
Chaîne SMILES 
[H]\C(CCCCC)=C([H])\C([H])=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h8-11H,3-7H2,1-2H3/b9-8-,11-10+
Clé InChI
OPCRGEVPIBLWAY-QNRZBPGKSA-N
Description générale
Natural occurrence: Apple, pear, grape, pear brandy and quince.
Application
Potential applications include the profile enhancement of guava, melon, pear, apple, banana, kiwi, grape, golden delicious apple, fruit cocktail juices, fruit nectar, mamey and other tropical backgrounds.
Actions biochimiques/physiologiques
Odor at 1.0%
Taste at 5 ppm
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30(5), 49-49 (2005)