W292206
Propényl guaéthol
≥99%, FCC, FG
Synonyme(s) :
trans-2-Éthoxy-5-(1-propényl)phénol, Propénylguaéthol
About This Item
Halal
Kosher
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥99%
Pf
86-88 °C (lit.)
86-88 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
anise; creamy; sweet; vanilla
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOc1ccc(\C=C\C)cc1O
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-5-9-6-7-11(13-4-2)10(12)8-9/h3,5-8,12H,4H2,1-2H3/b5-3+
Clé InChI
RADIRXJQODWKGQ-HWKANZROSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor