W278904
Nonyl alcohol
≥98%, FCC
Synonyme(s) :
1-Nonanol, Alcohol C9, Nonyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
5 (vs air)
Pression de vapeur
13 mmHg ( 104 °C)
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
Point d'ébullition
215 °C (lit.)
Pf
−8-−6 °C (lit.)
Densité
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
citrus; floral
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCO
InChI
1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
Clé InChI
ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synthesis, X-ray crystal structures, thermal and electrochemical properties of thiosemicarbazidatodioxouranium(VI) complexes.: The article details the synthesis and characterization of uranium complexes involving Nonyl alcohol. The study provides insights into the structural and electrochemical properties of these complexes, contributing to the field of coordination chemistry. (Sahin et al., 2010).
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup