Key Documents
8.06866
Sigma-Aldrich
1-Nonanol
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Nonanol, Nonyl alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
205-583-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1.7 Pa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
237 °C
Puissance
3560 mg/kg LD50, oral (Rat)
2960 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.80-6.10 % (v/v)
kinematic viscosity
12.97 cSt(20 °C)
Point d'ébullition
212.1 °C/1018 hPa
Pf
-7 °C
Température de transition
flash point 98.75 °C
Densité
0.83 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
Clé InChI
ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.827 - 0.828
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup