W277704
Neryl propionate
≥98%, mixture of isomers, natural (US), FG
Synonyme(s) :
[(2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl] propanoate
About This Item
Halal
Kosher
natural (US)
meets purity specifications of JECFA
Produits recommandés
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥98%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
green; fruity; floral; sweet
Chaîne SMILES
O(C\C=C(/CCC=C(C)C)\C)C(=O)CC
InChI
1S/C13H22O2/c1-5-13(14)15-10-9-12(4)8-6-7-11(2)3/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3/b12-9-
Clé InChI
BYCHQEILESTMQU-XFXZXTDPSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Autres remarques
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable