W251208
Geranyl butyrate
≥95%, FCC
Synonyme(s) :
Butyric acid geranyl ester, Trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl butyrate, [(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl] butanoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Kosher
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥95%
Impuretés
<35% citronellyl and neryl butyrates
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Point d'ébullition
151-153 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; fruity; waxy; rose; sweet
Chaîne SMILES
[H]\C(CC\C(C)=C(/[H])COC(=O)CCC)=C(/C)C
InChI
1S/C14H24O2/c1-5-7-14(15)16-11-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h8,10H,5-7,9,11H2,1-4H3/b13-10+
Clé InChI
ZSBOMYJPSRFZAL-JLHYYAGUSA-N
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter