W271004
Méthyl 4-hydroxybenzoate, 4-hydroxybenzoate de méthyle
≥99%, FCC
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide p-hydroxybenzoïque, NIPAGIN, Parahydroxybenzoate de méthyle
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Fragrance grade
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥99%
Pf
125-128 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
odorless
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
Clé InChI
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Clause de non-responsabilité
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
334.4 °F
Point d'éclair (°C)
168 °C