111988
Ethyl 4-hydroxybenzoate
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Ethylparaben
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
297-298 °C (lit.)
Pf
114-117 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
Clé InChI
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable