W224908
L-Carvone
natural, 99%, FG
Synonyme(s) :
(R)-(−)-Carvone, (−)-Carvone, (R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, p-Mentha-6,8-dien-2-one, Carvol
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
meets purity specifications of JECFA
Produits recommandés
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
5.2 (vs air)
Pression de vapeur
0.4 mmHg ( 20 °C)
Essai
99%
Composition
contains IFRA restricted carvone
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
pb
227-230 °C (lit.)
Densité
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
carvone
Propriétés organoleptiques
herbaceous; spearmint
Chaîne SMILES
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
Clé InChI
ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup