Principaux documents
W218804
Sigma-Aldrich
Butyl isobutyrate
≥97%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Butyl 2-methylpropanoate, Butyl isobutanoate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCO2(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Numéro FEMA:
2188
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
291
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.416
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
pb
155-156 °C (lit.)
Densité
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; banana; green; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
JSLCOZYBKYHZNL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Butyl isobutyrate is an aliphatic ester that can be used as a food flavoring agent. It is one of the main volatile flavor compounds present in Chardonnay musts.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Evaluation of an aroma similar to that of sparkling wine: Sensory and gas chromatography analyses of fermented grape musts
Mamede ME, et al
Food Chemistry, 89(1), 63-68 (2005)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 345-346 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 345-346 (1997)