Key Documents
T341045
3,3,4,4,5,6,6,6-OCTAFLUORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)HEXYL METHACRYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H9F11O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.17
Numéro MDL:
Autres remarques