T13005
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
95%
Synonyme(s) :
1,2,3,4-Tetrahydro-2-azanaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-isoquinoline, 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinline, 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline, 3,4-Dihydro-1H-isoquinoline
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.568 (lit.)
Point d'ébullition
232-233 °C (lit.)
Pf
−30 °C (lit.)
Densité
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1Cc2ccccc2CN1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-4,10H,5-7H2
Clé InChI
UWYZHKAOTLEWKK-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PNMT(5409)
rat ... Adra2a(25083) , Htr1a(24473)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter