Principaux documents
S92976
2-IODO-5-OXO-4-OXA-TRICYCLO(4.2.1.0(3,7))NONANE-9-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H9IO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.074
Numéro MDL:
Autres remarques