Merck
548006
cis-5-Norbornene-exo-2,3-dicarboxylic anhydride
95%
Synonyme(s) :
cis -Norbornene-exo -2,3-dicarboxylic anhydride, cis -5-Norbornene-exo -2,3-dicarboxylic anhydride, cis -5-Norbornene-exo -anhydride, exo -5-Norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, exo -cis -5-Norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, exo -Norbornene dicarboxylic anhydride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.16
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
220-384-5
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
95%
mp
140-145 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)[C@@H]2[C@@H]3C[C@@H](C=C3)[C@H]12
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(11)12-8/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6+,7-
InChI key
KNDQHSIWLOJIGP-RNGGSSJXSA-N
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3