R888893
2-(((3-(2-FURYL)-5-MERCAPTO-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)IMINO)METHYL)-4,6-DIIODOPHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H8I2N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
538.107
Numéro MDL:
Produits recommandés