Key Documents
R775258
1-(2-CHLOROANILINO)-3-(3,6-DIBROMO-9H-CARBAZOL-9-YL)-2-PROPANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H17Br2ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
508.643
Numéro MDL:
Autres remarques