Key Documents
R349127
1-(4-BROMO-PHENYLAMINO)-3-(3,6-DIBROMO-CARBAZOL-9-YL)-PROPAN-2-OL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H17Br3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
553.094
Numéro MDL:
Autres remarques