Principaux documents
R541508
3-(NAPHTHALENE-2-CARBONYL)-PYRROLO(2,1-A)ISOQUINOLINE-1-CARBOXYLIC ACID ET ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.446
Numéro MDL:
Autres remarques