Principaux documents
P50706
Sigma-Aldrich
1,3-Propanesultone
98%
Synonyme(s) :
Acide 3-hydroxypropanesulfonique γ-sultone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H6O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.14
Beilstein:
109782
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
powder
pb
180 °C/30 mmHg (lit.)
Pf
30-33 °C (lit.)
Densité
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=S1(OCCC1)=O
InChI
1S/C3H6O3S/c4-7(5)3-1-2-6-7/h1-3H2
Clé InChI
FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La 1,3-propanesultone est un ester sulfonique cyclique principalement utilisé pour introduire une fonctionnalité propane sulfonique dans les structures organiques.
Application
La 1,3-propanesultone peut être utilisée pour synthétiser :
  • un catalyseur à silice modifiée liquide ionique acide fonctionnalisé par l′acide sulfonique
  • des sels fondus de type zwitterionique à propriétés de conductivité ionique particulières
  • des silicones organofonctionnels zwitterioniques par quaternisation de silicones amines organiques fonctionnelles
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
340.7 °F
Point d'éclair (°C)
171.5 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Synthesis and characterization of zwitterionic silicone sulfobetaine surfactants.
Snow SA
Langmuir, 6(2), 385-391 (1990)
Dong Chan Seo et al.
Polymers, 12(6) (2020-06-24)
To improve both the mechanical and chemical durability of Nafion membranes for polymer electrolyte membrane fuel-cells (PEMFCs), Nafion composite membranes containing sulfonated graphene oxide (SGO) and cerium oxide (CeO2; ceria) were prepared by solution casting. The structure and chemical composition
Additives for High Performance Applications: Chemistry and Applications, 86-86 (2016)
Synthesis of a sulfonic acid functionalized acidic ionic liquid modified silica catalyst and applications in the hydrolysis of cellulose.
Amarasekara AS
Catalysis Communications, 11(13), 1072-1075 (2010)
Surface functionalized ZnO particles designed for the use in transparent nanocomposites.
Khrenov V
Macromolecular Chemistry and Physics, 206(1), 95-101 (2005)