464163
1,3-Propanediol cyclic sulfate
98%
Synonyme(s) :
1,3,2-Dioxathiane 2,2-dioxide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
58-62 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=S1(=O)OCCCO1
InChI
1S/C3H6O4S/c4-8(5)6-2-1-3-7-8/h1-3H2
Clé InChI
OQYOVYWFXHQYOP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable