P22354
trans-2-Phenylcyclopropane-1-carboxylic acid
95%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
powder
Pf
86-88 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C10H10O2/c11-10(12)9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-9H,6H2,(H,11,12)/t8-,9+/m0/s1
Clé InChI
AHDDRJBFJBDEPW-DTWKUNHWSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable