Documents
P21951
Sigma-Aldrich
β-Phenylcinnamaldehyde
Synonyme(s) :
3,3-Diphenylacrolein
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2C=CHCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Point d'ébullition
195-200 °C/17 mmHg (lit.)
Pf
44-46 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C\C=C(\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-12-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H
Clé InChI
MWAFWBDWAWZJGK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable