112275
α-Methyl-trans-cinnamaldehyde
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.605 (lit.)
Point d'ébullition
148-149 °C/27 mmHg (lit.)
Densité
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)\C(C)=C(/[H])c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-9(8-11)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b9-7+
Clé InChI
VLUMOWNVWOXZAU-VQHVLOKHSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup