Principaux documents
MT51350048
Mettler-Toledo certified buffer
pH 10, volume 6 x 250 mL
About This Item
Code UNSPSC :
51191600
Nomenclature NACRES :
NB.79
Stérilité
non-sterile
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51350048
Volume
6 x 250 mL
pH
10
Catégories apparentées
Description générale
The perfect product for regulated industries. These solutions are traceable to a certificate of an accredited body of DKD.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable