MT51302068
Mettler-Toledo Rainbow I buffer
pH 4.01/7.00/9.21
Synonyme(s) :
liquid pH buffer
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51302068
Conditionnement
pkg of (3 packs 10 x 20 mL sachets)
pH
4.01/7.00/9.21
Description générale
- High-quality Mettler-Toledo Rainbow I buffers for accurate sensor calibration and maintenance.
- Small volume packaging ensures guaranteed fresh solutions and ease of use.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable