Key Documents
MT51350072
Mettler-Toledo electrolyte for reference electrodes
3 mol/L KCl, volume 250 mL
Synonyme(s) :
electrode electrolyte
About This Item
Code UNSPSC :
51191600
Nomenclature NACRES :
NB.79
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51350072
Volume
250 mL
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable