Principaux documents
M28006
Sigma-Aldrich
(Methylamino)acetaldehyde dimethyl acetal
97%
Synonyme(s) :
1,1-Dimethoxy-2-methylaminoethane, 2,2-Dimethoxy-N-methylethylamine
About This Item
Formule linéaire :
CH3NHCH2CH(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.16
Numéro Beilstein :
605322
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
Point d'ébullition
140 °C (lit.)
Densité
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CNCC(OC)OC
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5-6H,4H2,1-3H3
Clé InChI
HUMIEJNVCICTPJ-UHFFFAOYSA-N
Application
(Methylamino)acetaldehyde dimethyl acetal can be used as a reactant to synthesize:
  • Aza[3.3.2] cyclazines by reacting with 5-methyloxazolo[3,2-a]pyridinium salts via synthesis of functionalized 5-aminoindolizines intermediates.
  • N-(2,2-Dimethoxyethyl)-N-methyl-3,4-dimethoxyphenylglycine by Petasis reaction with glyoxylic acid and 3,4-dimethoxyphenylboronic acid.
  • Substituted imidazoles via copper-catalyzed reaction with various nitriles.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.2 °F
Point d'éclair (°C)
29 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
A concise synthesis of tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acids using a Petasis reaction and Pomeranz-Fritsch-Bobbitt cyclization sequence
Chrzanowska M, et al.
Tetrahedron, 68(14), 3092-3097 (2012)
Expedient synthesis of substituted imidazoles from nitriles
Frutos RP, et al.
Tetrahedron Letters, 46(48), 8369-8372 (2005)
Rearrangement of oxazolo [3, 2-a] pyridines as an approach of synthesizing aza [3.3. 2] cyclazines
Babaev EV, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 51(3), 269-274 (2015)