Principaux documents
D138800
Sigma-Aldrich
(Dimethylamino)acetaldehyde diethyl acetal
95%
Synonyme(s) :
2,2-Diethoxy-N,N-dimethylethylamine
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)2CHCH2N(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.411 (lit.)
Point d'ébullition
170 °C (lit.)
Densité
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(CN(C)C)OCC
InChI
1S/C8H19NO2/c1-5-10-8(11-6-2)7-9(3)4/h8H,5-7H2,1-4H3
Clé InChI
SSFAUOAQOOISRQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup