JKA5021
Acrylate-PEG-NHS
average MN 2,000, cross-linking reagent polymerization reactions amine reactive
Synonyme(s) :
Acrylate-PEG-NHS, Polyethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Acrylate-PEG2K-NHS, average Mn 2,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 2,000
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable