921262
4arm-PEG2K-Acrylate
average Mn 2,000
Synonyme(s) :
4-ArmPEG-AC, 4arm-PEG-ACLT, 4arm-PEG-Acrylate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95% (by HPLC)
Niveau de qualité
Forme
semisolid
Poids mol.
average Mn 2,000 (by NMR)
average Mn 2,000
Capacité de réaction
reaction type: Polymerization Reactions
Couleur
colorless to orange
Architecture des polymères
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Température de stockage
−20°C
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable