Documents
I9805
Sigma-Aldrich
1-Iodo-4-nitrobenzene
98%
About This Item
Formule linéaire :
IC6H4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.01
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Point d'ébullition
289 °C/772 mmHg (lit.)
Pf
171-173 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4INO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
Clé InChI
SCCCFNJTCDSLCY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Loai Basheer et al.
Food chemistry, 237, 895-903 (2017-08-03)
Inhibition of cytochrome P450 3A4 (CYP3A4), the major drug metabolizing enzyme, by dietary compounds has recently attracted increased attention. Evaluating the potency of the many known inhibitory compounds is a tedious and time consuming task, yet it can be achieved