129364
4-Iodoaniline
98%
Synonyme(s) :
p-Iodoaniline
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
61-63 °C (lit.)
Solubilité
H2O: slightly soluble
alcohol: freely soluble
chloroform: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
Chaîne SMILES
Nc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H6IN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Clé InChI
VLVCDUSVTXIWGW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable