H2805
1-Heptanol
98%
Synonyme(s) :
Heptyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.5 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
662 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
Point d'ébullition
176 °C (lit.)
Pf
−36 °C (lit.)
Densité
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCO
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Clé InChI
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- As a co-solvent in binary and ternary systems to estimate the liquid-liquid interaction parameters.
- In the synthesis of heptyl oleate ester from oleic acid.
- As a reducing agent in the synthesis of copper nanoparticles via hydroxyl ion-assisted alcohol reduction of copper salts in the presence of oleylamine.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup