Key Documents
GF85568800
Silicon nitride
powder, 0.02 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Synonyme(s) :
SI536015
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 855-688-00
Poids
100 g
Taille max. des part.
0.02 (micron)