Key Documents
GF85351608
Silicon nitride - reaction bonded
sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm
Synonyme(s) :
SI633210
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 853-516-08
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
2.0 mm