755710
Carbon nanotube, single-walled
>70% (TGA), avg. no. of layers, 1
Synonyme(s) :
SWCNT
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
>70% (TGA)
Forme
powder
Caractéristiques
avg. no. of layers 1
Fabricant/nom de marque
Nanocyl, Inc.
Taille, L
× 3 μm , TEM
Diamètre moyen
2 nm
Pf
3652-3697 °C (lit.)
Densité
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[C]
Catégories apparentées
Description générale
Application
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Find unique properties & applications of single (SWNTs) , double (DWNTs) & multi walled carbon nanotubes (MWCNTs).
Find unique properties & applications of single (SWNTs) , double (DWNTs) & multi walled carbon nanotubes (MWCNTs).
Find unique properties & applications of single (SWNTs) , double (DWNTs) & multi walled carbon nanotubes (MWCNTs).
Find unique properties & applications of single (SWNTs) , double (DWNTs) & multi walled carbon nanotubes (MWCNTs).