Principaux documents
GF75163833
Aluminium alloy 2014
foil, Al92%/Cu 8%/Mn 1%/Si 1%/Fe 0.5%/Mg %, thickness 1.50 mm, size 150 × 150 mm
Synonyme(s) :
AB100550
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 751-638-33
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
1.50 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable