Documents
267503
Sigma-Aldrich
Titanium
foil, thickness 0.25 mm, 99.7% trace metals basis
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Ti
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
47.87
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141746
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
99.7% trace metals basis
Forme
foil
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Résistivité
42.0 μΩ-cm, 20°C
Épaisseur
0.25 mm
Point d'ébullition
3287 °C (lit.)
Pf
1660 °C (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Titanium is a highlycorrosion-resistant metal that finds application in the fields ofelectrochemical catalysis, aerospace engineering, and biomedical implants. Ithas excellent strength, biocompatibility, Young’s modulus, and low density.
Application
Titanium is extensively used as a substrate to grow titanium oxidenanotubes via anodization process. For example, it can be used to fabricate TiO2thin films and hydroxyapatite/Gr bioactive coatings.
Quantité
150 × 150 mm (approximately 25.2 g)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable