Key Documents
GF52713356
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.5 mm, size 50 × 50 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
FA140350
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 527-133-56
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
0.5 mm