Principaux documents
GF30719471
Stainless steel - AISI 316l
powder, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, mean particle size 3 micron, weight 20 g, condition atomized
Synonyme(s) :
FF216030
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 307-194-71
Poids
20 g
Taille moyenne des particules
3 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable