GF39402716
Carbon
tube, graphite, 150mm, outside diameter 6.35mm, inside diameter 3.15mm, wall thickness 1.6mm, 99.95%
Synonyme(s) :
Activated charcoal, C 007300, Charcoal activated
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99.95%
Forme
tubes
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 394-027-16
Résistivité
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
D.E. × D.I.
6.35 mm × 3.15 mm ×
Taille × épaisseur de la paroi
150 mm × 1.6 mm
Pf
3550 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable