GF59400233
Carbon - Vitreous
tube, 100mm, outside diameter 10mm, inside diameter 3mm, wall thickness 3.5mm, glassy carbon
Synonyme(s) :
Carbon - Vitreous, VC007500
About This Item
Produits recommandés
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 594-002-33
L × épaisseur de paroi
100 mm × 3.5 mm
D.E. × D.I.
10 mm × 3 mm
Chaîne SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N