Key Documents
GF30991293
Silicon carbide
powder, mean particle size 17 micron, weight 50 g, green
Synonyme(s) :
SI516017
About This Item
Code UNSPSC :
11101521
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 309-912-93
Poids
50 g
Couleur
green
Taille moyenne des particules
17 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable