GF06217006
Silicon carbide
powder, max. particle size 0.05 micron, weight 100 g, purity 99%
Synonyme(s) :
SI516022
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 062-170-06
Poids
100 g
Taille max. des part.
0.05 μm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable