GF25138537
Alumina
rod, 6.0 mm diameter, length 200 mm, purity 99%
Synonyme(s) :
AL607960
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 251-385-37
Longueur
200 mm
Diamètre
6.0 mm