Principaux documents
GF68838340
Alumina
rod, length 150 mm, 2.0 mm diameter, purity 99%
Synonyme(s) :
AL607920
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 688-383-40
Longueur
150 mm
Diamètre
2.0 mm