GF16887651
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), granule, 3 mm nominal granule size, weight 50 g, condition additive free polymer
Synonyme(s) :
AM306300
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 168-876-51
Poids
50 g
Taille nominale des granulés
3 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable