02395
Polyamide
for column chromatography, 6
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for column chromatography
Forme
beads
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
silica
Groupe de la matrice active
primary amine
Taille des particules
50-160 μm
Capacité
1.0 meq/mL
Masse volumique apparente
0.25 g/mL
Technique de séparation
anion exchange
InChI
1S/C18H35N3O3/c19-13-7-3-5-11-17(23)21-15-9-4-6-12-18(24)20-14-8-1-2-10-16-22/h16H,1-15,19H2,(H,20,24)(H,21,23)
Clé InChI
HKJOYARIOKGODS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable